71539
BioUltra
200
≥99.0% (NT)
crystals
insoluble matter, passes filter test
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
259-262 °C (lit.)
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
1 M in H2O
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.02
[Na+].[O-]C=O
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).