78314
BioUltra
liquid
10 M in H2O
insoluble matter, passes filter test
6.0-8.0 (25 °C, 10 M in H2O)
H2O: 10 M at 20 °C, clear, colorless
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
10 M in H2O
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.04
[NH4+].[O-]C=O
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).