83264
100
liquid
1 M in H2O
238 g/L HEPES in H2O
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
5.5±0.5
6.8-8.2
1.07 g/mL at 20 °C
diagnostic assay manufacturing
OCCN1CCN(CCS(=O)(O)=O)CC1
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Not applicable
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).