87748
3,3′,5,5′-Tetrametilbenzidina
≥98.0% (NT)
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (NT)
forma
powder
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
pf
166-171 °C
168-171 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
chave InChI
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- enzyme-immunoassay (EIA)
- indirect competitive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- sandwich enzyme-linked immunosorbent assay
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves