Selecione um tamanho
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
100 mg | Previsão de entrega em31 de agosto de 2026deCajamar | R$ 995,00 |
250 mg | Previsão de entrega em25 de setembro de 2026deCajamar | R$ 1.895,00 |
1 g | Previsão de entrega em31 de agosto de 2026deCajamar | R$ 5.283,00 |
5 g | Previsão de entrega em31 de agosto de 2026deCajamar | R$ 17.370,00 |
Sobre este item
Quality Segment
form
dry powder
potency
≥27.5 units per mg
quality
300
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1.0 EU/mL endotoxin
solubility
water: 10 mg/mL (pH 2.0—2.5)
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI key
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Gene Information
human ... INS(3630)
General description
Application
- A insulina humana recombinante foi usada nos meios para indução adipogênica das células-tronco mesenquimais.[1]
- Ela foi usada como suplemento em meios de cultura de células epiteliais das vias respiratórias.
- Ela foi usada em meios de cultura celular para diferenciação de células, para ensaio de translocação do GLUT4 (transportador de glicose tipo 4) e para estudar a interação da insulina com o receptor de insulina via ressonância de plásmons de superfície.[2]
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| form dry powder | form powder | form lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution) | form powder |
| impurities ≤1.0 EU/mL endotoxin | impurities - | impurities <0.1 EU/μg endotoxin (LAL test) | impurities - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| potency ≥27.5 units per mg | potency - | potency - | potency ≥27.5 units/mg (dried basis) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| quality 300 | quality - | quality - | quality - |
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?