Todas as fotos(1)
A2174
Sigma-Aldrich
Ácido L-ascórbico
suitable for plant cell culture
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Sinônimo(s):
Ácido L-treoascórbico, Fator antiescorbútico, Vitamina C
Empirical Formula (Hill Notation):
C6H8O6
Número CAS:
Peso molecular:
176.12
Beilstein:
84272
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98% ( with iodine, titration)
forma
powder
peso molecular
Mw 176.12 g/mol
technique(s)
cell culture | plant: suitable
cor
white to off-white
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
pf
190-194 °C (dec.)
solubilidade
water: soluble 50 mg/mL
SMILES string
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Gene Information
human ... SLC23A2(9962)
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Atenção
May darken in storage.
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10
L-Ascorbic acid solution 1.0 mg/mL in acetonitrile: water, certified reference material, Cerilliant®
Supelco
V-038
L-Ascorbic acid solution
(+)-Sodium L-ascorbate powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A4034
(+)-Sodium L-ascorbate
L-Ascorbic acid puriss. p.a., ≥99.0% (RT)
Sigma-Aldrich
95210
L-Ascorbic acid
Ascorbic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A1300000
Ascorbic acid
L-Ascorbic acid analytical standard
Supelco
47863
L-Ascorbic acid
Ascorbic Acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1008
Ascorbic Acid
Ascorbic acid British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP461
Ascorbic acid
Indole-3-acetic acid sodium salt suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥98%
Sigma-Aldrich
I5148
Indole-3-acetic acid sodium salt
(+)-Sodium L-ascorbate BioXtra, ≥99.0% (NT)
Sigma-Aldrich
11140
(+)-Sodium L-ascorbate
Takashi Yoshida et al.
Nature chemical biology, 2(11), 596-607 (2006-09-26)
Transient receptor potential (TRP) proteins form plasma-membrane cation channels that act as sensors for diverse cellular stimuli. Here, we report a novel activation mechanism mediated by cysteine S-nitrosylation in TRP channels. Recombinant TRPC1, TRPC4, TRPC5, TRPV1, TRPV3 and TRPV4 of
Marc P Bradshaw et al.
Critical reviews in food science and nutrition, 51(6), 479-498 (2011-09-21)
Extensive reviews of research are available on the use of ascorbic acid, and its consequent degradation pathways, in physiological conditions or food matrices. However, very little information can be found for wine-related systems. This review highlights the relevant chemistry and
Noriko Umegaki-Arao et al.
Science translational medicine, 6(264), 264ra164-264ra164 (2014-11-28)
Revertant mosaicism is a naturally occurring phenomenon involving spontaneous correction of a pathogenic gene mutation in a somatic cell. It has been observed in several genetic diseases, including epidermolysis bullosa (EB), a group of inherited skin disorders characterized by blistering
Zi Yin et al.
Biomaterials, 44, 173-185 (2015-01-27)
Physical topographic cues from various substrata have been shown to exert profound effects on the growth and differentiation of stem cells due to their niche-mimicking features. However, the biological function of different topographic materials utilized as bio-scaffolds in vivo have
Ryan Mitchell et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 32(8), 2178-2187 (2014-04-18)
Here we characterize the molecular and biological requirements for OCT4 plasticity induction in human skin derived fibroblasts (hFibs) that allows direct conversion of cell fate without iPSC formation. Our results indicate that adult hFibs not only require OCT4 but also