Merck
Todas as fotos(6)
Key Documents
A2383
Sigma-Aldrich
Adenosina 5′-trifosfato
Grade I, ≥99%, from microbial
Sinônimo(s):
ATP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14N5Na2O13P3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
551.14 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
eCl@ss:
32160414
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.51
fonte biológica
microbial
Nível de qualidade
tipo
Grade I
Ensaio
≥99%
forma
powder
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
chave InChI
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
Aplicação
O sal dissódico hidratado de adenosina 5′ trifosfato foi usado:
  • para preparar soluções-padrão de adenosina trifosfato (ATP) para determinar os níveis de ATP em diversas culturas bacterianas
  • para tratamento de macrófagos derivados da medula óssea (BMDM)
  • como preparação livre de nucleotídeos guanina contaminantes para estudar efeitos de ligação da subunidade β do coatômero (β-COP)
Ações bioquímicas/fisiológicas
A adenosina 5′-trifosfato (ATP) é um componente central do armazenamento de energia e do metabolismo in vivo. A ATP é usada em muitos processos celulares, como respiração, reações biossintéticas, transporte ativo e motilidade. A ATP é um substrato de muitas quinases envolvidas na sinalização celular e de adenilato ciclase que produz o mensageiro secundário cAMP (adenosina monofosfato cíclica). A ATP fornece energia metabólica para impulsionar as bombas metabólicas. A ATP atua como coenzima em diversas reações enzimáticas.
Agonista purinérgico P2; aumenta a atividade dos canais de K+ ativados por Ca2+; substrato de sistemas enzimáticos dependentes de ATP
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mass spectrometry and NMR spectroscopy based quantitative metabolomics
Proteomics. Clinical Applications (2020)
Physiology, Adenosine Triphosphate (ATP)
NCBI Bookshelf null
J G Donaldson et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 89(14), 6408-6412 (1992-07-15)
The coatomer is a cytosolic protein complex that reversibly associates with Golgi membranes and is implicated in modulating Golgi membrane transport. The association of beta-COP, a component of coatomer, with Golgi membranes is enhanced by guanosine 5'-[gamma-thio]triphosphate (GTP[gamma S]), a
Release of extracellular ATP by bacteria during growth
Mempin R, et al.
BMC Microbiology, 13(1), 301-301 (2013)
Rui Nian et al.
Biotechnology progress, 25(4), 1078-1085 (2009-06-25)
The use of polyethylene glycol (PEG) as a refolding additive to a refolding cocktail comprising the molecular bichaperone ClpB and DnaKJE significantly enhances chaperone-mediated refolding of heat-denatured malate dehydrogenase (MDH). The critical factor to affect the refolding yield is the
Protocolos
Measure luciferase activity using a luminometer assay detecting light emission, with applications in ATP detection and genetic function reporting.
Measure hexokinase activity using a continuous spectrophotometric rate-determination assay at 340 nm, catalyzing D-hexose sugar phosphorylation using ATP.
Enzymatic assay of lipase type XIII from Pseudomonas sp. using a coupled enzyme system of glycerol kinase and glycerophosphate oxidase (EC 3.1.1.3)