Documentos
A4414
Sigma-Aldrich
Albumin from porcine serum
lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Número CAS:
Número EC:
Número MDL:
NACRES:
NA.27
fonte biológica
Porcine
Ensaio
≥99% (agarose gel electrophoresis)
forma
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Gene Information
Porcine ... ALB(396960)
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
Albumin is present abundantly in serum. Porcine serum albumin (PSA) comprises a flexible C-terminal region compared to other albumins.
Aplicação
Albumin from porcine serum has been used:
  • as a non-hazardous protein to test its effect on T84 polarized intestinal monolayers and Caco2 polarized intestinal monolayers barrier integrity in trans-Epithelial Electrical Resistance (TEER) assay
  • to test its effect on the human intestinal epithelial cell lines
  • to test its interaction with the biodegradable ester-functionalized gemini surfactant 16-E2-16 using ultraviolet (UV)-visible and circular dichroism (CD) spectroscopy measurements
Ações bioquímicas/fisiológicas
Albumin binds to many blood associated proteins. Porcine serum albumin (PSA) is regarded as a major allergen. PSA is used in the immunosensors, molecularly imprinted nanogels (MIP-NGs) and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) protein-based detection for assessing contamination, especially in meat products.
Nota de preparo
Prepared from albumin (A2764).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
An ester-functionalized cationic gemini surfactant mediated structural transitions of porcine serum albumin (PSA) via binding interaction
Akram M, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 516, 245-253 (2017)
Chehasan Cheubong et al.
Analytical chemistry, 92(9), 6401-6407 (2020-04-14)
Accurate, simple, and valuable analytical methods for detection of food contamination are rapidly expanding to evaluate the validity of food product quality because of ethnic considerations and food safety. Herein molecularly imprinted nanogels (MIP-NGs), capable of porcine serum albumin (PSA)
Bryan P Hurley et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 92, 75-87 (2016-04-10)
Human intestinal epithelial cell lines (T84, Caco-2, and HCT-8) grown on permeable Transwell™ filters serve as models of the gastrointestinal barrier. In this study, this in vitro model system was evaluated for effectiveness at distinguishing between hazardous and non-hazardous proteins. Indicators
Sung-Sil Moon et al.
Korean journal for food science of animal resources, 34(3), 355-361 (2014-01-01)
This study was conducted to evaluate the changes in porcine serum albumin (PSA), a major allergen, which occur when raw pork ham is marinated with kiwi or pineapple juice, and/or when the ham is pan broiled at 300℃ for 4
C Zimmermann et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 115, 451-459 (2018-04-04)
Recent studies suggest that human derived intestinal epithelial cells (IECs) cultured as polarized monolayers on Transwell® filters may respond differently when exposed to hazardous and non-hazardous proteins. This experimental platform was based on apical exposure of IEC monolayers to test