Documentos Principais
A5955
Sigma-Aldrich
Solução antimicótica antibiótica (100×), estabilizada
suspension, suitable for cell culture, BioReagent
Sinônimo(s):
Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B Suspension
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.76
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Solução antimicótica antibiótica (100×), estabilizada, with 10,000 units penicillin, 10 mg streptomycin and 25 μg amphotericin B per mL, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
0.1 μm filtered
linha de produto
BioReagent
Formulário
suspension
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
cor
yellow
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
yeast
aplicação(ões)
agriculture
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A solução antibiótica antimicótica é formulada para conter 10.000 unidades de penicilina, 10 mg de estreptomicina e 25μg de anfotericina B por ml e é solubilizada em um tampão citrato exclusivo. É recomendada para uso em aplicações de cultura celular a uma concentração de 10 ml/l. A solução antibiótica e antimicótica é geralmente usada para impedir o crescimento de microrganismos nocivos, inclusive bactérias e fungos, em meios de cultura de células.[1]
Aplicação
A solução antibiótica antimicótica tem sido usada:
  • como suplemento em diferentes tipos de meios de cultura de células.[2][3][4]
  • como um componente da solução estéril de tampão fosfato salino (PBS) para evitar a contaminação dos tecidos de fibroblastos do ligamento periodontal (PDLF) que são isolados e cultivados nos experimentos.[5]
  • como um componente da solução de armazenamento para preservar segmentos traqueais colhidos para posterior investigação experimental.[6]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: A penicilina inibe a síntese da parede celular bacteriana. A estreptomicina inibe a síntese de proteínas em procariotos ao impedir a transição do complexo de iniciação para o ribossomo que faz o alongamento da cadeia, causando codificação incorreta. A anfotericina B interfere na permeabilidade da membrana fúngica ao formar canais nas membranas e provocar o vazamento de moléculas pequenas.
Espectro da ação antimicrobiana: Inclui bactérias gram negativas, bactérias gram positivas, fungos e leveduras.
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Effect of biocide addition on plantlet growth and contamination occurrence during the in vitro culture of blueberry
Sun YH, et al.
Journal of plant biotechnology, 42(2) (2015)
Monireh Kouhi et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 107(6), 1154-1165 (2019-01-13)
Guided bone regeneration (GBR) has been established to be an effective method for the repair of defective tissues, which is based on isolating bone defects with a barrier membrane for faster tissue reconstruction. The aim of the present study is
Alessandro Taloni et al.
Scientific reports, 7(1), 3748-3748 (2017-06-18)
Classification of morphological features in biological samples is usually performed by a trained eye but the increasing amount of available digital images calls for semi-automatic classification techniques. Here we explore this possibility in the context of acrosome morphological analysis during
Yuenmu Chen et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 291(3), L378-L385 (2006-05-09)
We have demonstrated that VEGF-induced dilation of bovine pulmonary arteries is associated with activation of cytochrome P-450 family 4 (CYP4) enzymes and eNOS. We hypothesized that VEGF and the CYP4 product 20-HETE would trigger common downstream pathways of intracellular signaling
Kinue Aihara et al.
Kidney international, 64(4), 1283-1291 (2003-09-13)
Crystal formation and retention are critical events for the formation of kidney stones. Oxalate and calcium oxalate (CaOx) crystals are injurious to renal epithelium, and membranes of injured cells promote crystal adherence and retention. Calcium phosphate (CaP) is the most
Artigos
Prevent fungal, yeast, and mold contamination in cell cultures. Discover the best antifungal agent for your cultures with the extensive Sigma® antifungal collection.
Conteúdo relacionado
Discover our collection of primary human hepatic stellate cells and protocol for thawing, plating, and growing stellate cells. Find our stellate culture maintenance media formulation.
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
Questions
  1. I am looking at the SDS for product number A5955, Antibiotic Antimycotic soln. I do not see Amphotericin B in composition of ingredients (3.2 mixtures). I want to know why. Thank you.
    1 answer
    1. Section 3 of SDS shows only the hazardous component information. Product# A5955 contains microgram amounts of Amphotericin B. At this concentration it is non-hazardous, hence section 3 of SDS does not list Amphotericin B.