Merck
A9187
Adenosina 5′-trifosfato
≥95%, bacterial, powder
Adenosine 5′-triphosphate magnesium salt
Sinônimo(s):
ATP
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 499,00
500 MG
R$ 875,00
1 G
R$ 1.455,00
5 X 1 G
R$ 6.538,00
R$ 499,00
Disponível para envio HOJEDetalhes
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16N5O13P3 · xMg2+
Número CAS:
Peso molecular:
507.18 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥95%
Biological source:
bacterial
Form:
powder
Solubility:
H2O: 50 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Adenosina 5′-trifosfato, ≥95%, bacterial
SMILES string
[Mg].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C(O)C3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.Mg.2H/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;
InChI key
CPGAIACWYFBIFN-UHFFFAOYSA-N
biological source
bacterial
assay
≥95%
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
Quality Level
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
A2383A3377A7699
biological source
bacterial
biological source
microbial
biological source
microbial
biological source
microbial
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
crystalline
form
powder
assay
≥95%
assay
≥99%
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Application
O sal de magnésio de adenosina 5′-trifosfato foi usado:
  • como suplemento no meio intracelular para o ensaio de retenção de Ca2+ e análise por imagem de fluorescência de campo amplo[1]
  • como componente na solução interna à base de sulfonato potássico de metano para eletrofisiologia in vitro de neurônios corticais[2]
  • como componente em solução intracelular de potencial de ação[3]
Biochem/physiol Actions
Adenosina 5γ trifosfato (ATP) é um componente central do armazenamento de energia e do metabolismo in vivo. O ATP é usado em muitos processos celulares, como respiração, reações biossintéticas, mobilidade e divisão celular. O ATP é substrato de muitas quinases envolvidas na sinalização celular e de adenilato ciclases que produzem o segundo mensageiro cAMP. O ATP fornece energia metabólica para impulsionar as bombas metabólicas. O ATP age como coenzima em uma ampla variedade de reações enzimáticas.
Agonista purinérgico P2; aumenta a atividade dos canais de K+ ativados por Ca2+; substrato de sistemas enzimáticos dependentes de ATP
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Lea Wagmann et al.
Archives of toxicology, 92(9), 2875-2884 (2018-08-08)
Transporter-mediated drug-drug interactions (DDI) may induce adverse clinical events. As drugs of abuse (DOA) are marketed without preclinical safety studies, only very limited information about interplay with membrane transporters are available. Therefore, 13 DOA of various classes were tested for
Spatial separation of mitochondrial calcium uptake and extrusion for energy-efficient mitochondrial calcium signaling in the heart.
De La Fuente S, et al.
Cell reports, 24(12), 3099-3107 (2018)
Hyun Jong Kim et al.
European journal of pharmacology, 791, 686-695 (2016-10-30)
Pyrazole derivatives were originally suggested as selective blockers of the transient receptor potential cation 3 (TRPC3) and channel. In particular, pyr3 and 10 selectively inhibit TRPC3, whereas pyr2 (BTP2) and 6 inhibit ORAI1. However, their effects on background K+ channel
Comprehensive multilevel in vivo and in vitro analysis of heart rate fluctuations in mice by ECG telemetry and electrophysiology.
Fenske S, et al.
Nature Protocols, 11(1), 61-61 (2016)
A subpopulation of striatal neurons mediates Levodopa-induced dyskinesia.
Girasole AE, et al.
Neuron, 97(4), 787-795 (2018)
Conteúdo relacionado
Product Information Sheet
Questions
  1. What is the ratio of moles of magnesium to moles of ATP?
    1 answer
    1. Historically, this ATP preparation has contained 1.0-1.5 mole Mg/mole of ATP. The final value varies from lot to lot and is highly dependent on water content. The maximum allowable water content is 5 moles/per mole compound. For example, lot SLBD2770V shows a water content of 2 moles for each mole of compound. The Magnesium content for this lot was 5.4 %. Thus there is approximately 1.26 mole of Mg to one mole of ATP.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review