A9256
200
reagent grade
≥98% (HPLC)
powder, crystals or chunks
white to off-white
>300 °C (dec.) (lit.)
H2O: 5 mg/mL
0.5 M HCl: 50 mg/mL (with heat)
1 M NaOH: 50 mg/mL
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
human ... CA1(759) , CA2(760)
rat ... Grin2a(24409)
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).