APREST92460
Sigma-Aldrich
PrEST Antigen OPN3
Prestige Antigens Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
encephalopsin, PPP1R116, ERO, NMO-1, ECPN
Nível de qualidade
100
recombinante
expressed in E. coli
teor
>80% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
predicted mol wt 28 kDa
purificado por
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
concentração
≥0.5 mg/mL
sequência de imunogênio
IRKFRRSLLQLLCLRLLRCQRPAKDLPAAGSEMQIRPIVMSQKDGDRPKKKVTFNSSSIIFIITSDESLSVDDSDKTNGSKVDVIQVRPL
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão UniProt
enviado em
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Gene Information
human ... OPN3(23596)
Descrição geral
Recombinant protein fragment of Human OPN3 with N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G) fusion tag.    
Aplicação
Blocking agent and positive assay control using corresponding antibodies.
Ligação
Corresponding Antibody HPA064443.
forma física
Solution in phosphate-buffered saline and 1M Urea, pH 7.4
Nota de preparo
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
Informações legais
Prestige Antigens is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 2
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.