BAF189910060
Bel-Art® Petri Dish Rack
Holds 54 x 60 mm Petri Dishes, polypropylene
material
polypropylene
característica
Holds 54 x 60 mm Petri Dishes
embalagem
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18991-0060
tamanho
267x171x171 mm
compatibilidade
for use with Petri Dishes
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
Streamline benchtop sample processing with a portable rack that can be used for transportation and incubation.
  • Holds fifty-four 60mm Petri dishes and lids
  • Six column rack has finger access slots in the base for safe, easy removal of stacks of dishes
  • Stack and interlock up to four racks for transportation or to conserve space
  • Steam autoclavable rack is white polypropylene with an epoxy-coated steel base
  • dimensions are 26.7 x 17.1 x 17.1 cm
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.