Merck
Pular para
C9802
Cover glasses
size 22 mm × 22 mm
Sinônimo(s):
Glass Cover Slips, Microscope Cover Glass
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho da embalagemSKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41122600
Packaging:
case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~155 per ounce
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
description
No. 1 thickness (0.13-0.16 mm)
packaging
case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~155 per ounce
size
22 mm × 22 mm
Application
Cover glasses have been used:
  • to mount the tissue sections on the slide for confocal laser scanning microscopic analysis
  • to scrape off excess mucus and residual feces from intestinal tissue during organoids preparation
  • in the microinjection chamber
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
Número de item de comércio global
SKUGTIN
C9802-1PAK04061833565612
C9802-1CS04061833574997