Documentos
Sp2/0-Ag14-TurboDoma
03092501
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
fonte biológica
mouse unknown/unspecified
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
enviado em
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse x Mouse hybridoma, non-producing, serum-free
Descrição de linhagem celular
Sp2/0-Ag14 cell line (Sigma Catalogue number. 85072401) adapted to grow in the chemically defined protein- and peptide-free medium TurboDoma (Cell Culture Technologies). Suitable for use as a fusion parent for serum-free generation of hybridomas as well as a host for the production of recombinant proteins.
Aplicação
Fusion partner for generation of serum-free hybridomas, host for the expression of recombinant genes.
Meio de cultura
TurboDoma medium + 4mM Glutamine. When freezing cells down use TurboDoma medium (50:50 conditioned medium:fresh medium) + 4mM Glutamine + 10% DMSO.
Rotina de subcultura
Viability may be poor on resuscitation and may initially decrease further. Full recovery may take up to 2 weeks. A centrifugation step to remove the cryoprotectant is essential. Rapidly thaw the frozen ampoule in a water bath at 37°C for 1-2 minutes. Transfer the contents to a centrifuge tube and slowly add 5-10ml of pre-warmed growth media. Remove a sample for counting. Centrifuge at 100g for 2-3 minutes to pellet cells and seed at a relatively high density of 5-7 x 105 cells/ml. Leave culture flask upright and observe regularly until viable proliferating cells are seen. Once established use a split ratio of 1:2 approximately every 4 to 5 days; 5% CO2; 37°C..
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Informações legais
TurboDoma is a trademark of Cell Culture Technologies
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Artigos
Cell Lines for Recombinant Protein Expression
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.
Hybridoma Fusion Partners Cell Lines
Selection of the right fusion partner cell line is critical to obtain desired attributes of the hybridoma. Explore hybridoma fusion partners cell lines.