Documentos
Sf21 TitreHigh AC free
05030202
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
fonte biológica
insect ovary
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Spherical
produtos
Not specified
receptores
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
enviado em
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Spodoptera frugiperda pupal ovarian tissue, serum-free
Descrição de linhagem celular
This cell line is a derivative of the Sf21 cell line which has been adapted to TiterHigh Sf Insect Medium (Sigma I5408). TiterHigh Sf Insect Medium is an animal component-free, protein-free formulation designed specifically for the Sf21 (Spodoptera frugiperda) insect cell line. The cell line Sf21 is derived from pupal ovarian tissue of spodoptera frugiperda. The Sf21 cell line is highly susceptible to Baculovirus infection and is used in the production of protein products genetically manipulated into Baculovirus vector systems.
Aplicação
Protein expression using the Baculovirus vector system, serum-free
Meio de cultura
TiterHigh Sf Insect Medium (Sigma I5408) no supplements.
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3x100,000 to 1x1,000,000 cells/ml; 27°C. Gently resuspend cells in old culture medium by dislodging the cells by pipetting, or gentle agitation, and resuspend in fresh medium. Cells should stick to the culture flask. Freeze in 7.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Informações legais
TiterHigh is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA