Documentos
ES-E14TG2a
from mouse embryo(blastocyst), 08021401
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
fonte biológica
mouse embryo (blastocyst)
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Adherent monolayer of spheroidal cells on feeder layer of mouse primary embryonic fibroblasts or STO cells. The cells spontaneously differentiate and form embryonal structures in the absence of a feeder layer.
produtos
Not specified
receptores
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
enviado em
dry ice
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Mouse (strain 129/Ola) embryonic stem cell
Descrição de linhagem celular
Pluripotent mouse embryonic stem cell line. ES-E14TG2a cells are deficient in in HPRT and are resistant to 0.06mM 6-thioguanine.
Perfil do DNA
Not specified
Meio de cultura
DMEM + 2 mM Glutamine + 1% NEAA + 0.1 mM 2-Mercaptoethanol + 1000 U/ml mouse inhibitory factor (LIF) + 1.5% sodium bicarbonate + 10% Fetal Bovine Serum. Renewal of medium every 2-3 days is required.
Rotina de subcultura
Not specified
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA