Documentos
Mero-84
09100107
fonte biológica
human lung
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Number of chromosomes 38/76
morfologia
Mixed epithelial and spindle shaped
produtos
Epithelial membrane antigen (EMA)
receptores
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
A human mesothelioma cell line derived from a malignant mesothelioma. Asbestos exposure
Descrição de linhagem celular
Mero-84 was derived from a pleural effusion
Aplicação
Investigation of the properties of malignant mesothelioma cells and the development of new diagnostic methods
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 8,12
D16S539: 9
D5S818: 11
D7S820: 9,11
THO1: 9
TPOX: 9,11
vWA: 14,17
Meio de cultura
Hams F10 + 15% FCS + 2mM Glutamine
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Population doubling approx 48 hours
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA