Documentos
MKL-1
09111801, from human skin
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Sinônimo(s):
MKL1 Cells
fonte biológica
human skin
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Hyperdiploid
morfologia
Loosely packed floating aggregates with irregular outline and no central necrosis
produtos
MKL-1 is positive for CM2B4/MCV T AE1/AE2, CK20, EMA, CAM5.2, NSE and TTF-1. MKL-1 is negative for CK7, chromagen, synaptophysin, neurofilament, LCA, vimentin and CD99.
receptores
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
metastasis
Condições de expedição
dry ice
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Human neuroendocrine skin carcinoma
Descrição de linhagem celular
MKL-1 was established from a nodal metastasis in a 26-year-old Caucasian male patient. MKL-1 cells contain a Merkel cell polyomavirus integrated into the genome. MKL-1 cells cause tumour formation at 4-6 weeks at subcutaneous sites in athymic male nude mice (BALB/c nu/nu).
Perfil do DNA
STR-PCR Data:
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 8,11
D16S539: 10,12
D5S818: 11,12
D7S820: 8,11
THO1: 9,9.3
TPOX: 8
vWA: 16,18
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2 mM Glutamine + 10% FBS
Rotina de subcultura
Seed at 3 x 105 cells/ml in 5% CO2; 37 °C Saturation density is approximately 106 cells/ml. Population doubling time is around 120 hours.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Certificados de análise (COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA