Documentos
VERO Cell Line
from African green monkey kidney, 84113001, A fibroblast-like kidney cell, non-WHO origin, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Sinônimo(s):
Vero 81 Cells, VeroCCL81 Cells
fonte biológica
African green monkey kidney
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 60, modal no. 58
morfologia
Fibroblast-like
produtos
Not specified
receptores
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Vero cells are anchorage-dependent cells and have wide applications in molecular and cell biology research. Vero cells have a pseudo-diploid karyotype and are preferred cell lines for the propagation of various viruses, including poliovirus, rotavirus influenza and rabies virus. These cells are useful hosts for vaccine production.
Origem de linhagem celular
Monkey African Green kidney
Descrição de linhagem celular
Established from the kidney of a normal adult African Green monkey. Susceptible to a wide range of viruses including polio, rubella, arboviruses and reoviruses.
Aplicação
VERO cell lines have been used:
  • in the propagation of Chandipura virus (CHPV)
  • in the cytotoxicity assay to evaluate the antioxidant and anti-viral activities of Capsicum annuum methanolic extracts
  • for the propagation of T.cruzi
Virus studies: polio, rubella, arboviruses and reoviruses
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA