Documentos
P3X63Ag8
85011401
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
fonte biológica
mouse skin
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Aneuploid
morfologia
Lymphoblast
produtos
Immunoglobulin G (IgG1) (kappa)
receptores
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
enviado em
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Mouse myeloma
Descrição de linhagem celular
Derived from the P3X27 cell line, itself a derivative of mineral oil-induced plasmacytoma MOPC-21 in BALB/c mice. Resistant to 20μg/ml azaguanine, does not grow in selective medium. HGPRT neg., dies in HAT. Doubling time 16-26 h.
Aplicação
Fusion partner
Meio de cultura
DMEM or RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 5x10,000 to 3x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cells will achieve maximum cell density of 5x100,000 cells/ml.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Artigos
Hybridoma Fusion Partners Cell Lines
Selection of the right fusion partner cell line is critical to obtain desired attributes of the hybridoma. Explore hybridoma fusion partners cell lines.