Documentos
BHK 21 (Clone 13) from hamster
85011433, from hamster kidney
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Sinônimo(s):
BHK-21 (C-13) Cells, BHK-21 C-13 Cells, BHK21 clone 13 Cells, BHK21-C13 Cells, BHK21/C13 Cells
fonte biológica
hamster kidney
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 44, pseudodiploid
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
enviado em
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Hamster Syrian kidney
Descrição de linhagem celular
Subclone of parent line derived from 5 1-day-old unsexed hamster kidneys. Used extensively for virus replication studies i.e. poliovirus, rabies, foot and mouth disease, VSV (Indiana strain), herpes simplex, Ad25 and arboviruses.
Aplicação
BHK 21 (Clone 13) from hamster has been used in viral transfection studies.
Virus replication studies
Meio de cultura
GMEM + 2mM Glutamine + 5% Tryptose Phosphate Broth + 5-10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Artigos
Cell Lines for Recombinant Protein Expression
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.