Documentos
BW5147.G.1.4.OUA/R.1
85082302
fonte biológica
mouse blood
modo de crescimento
Suspension
morfologia
Lymphoblast
doença(s) relevante(s)
cancer
enviado em
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
CB_88100507CB_87121102CB_85110502
BW5147.G.1.4.OUA/R.1 85082302
BW5147.G.1.4.OUA/R.1
BW5147.G.1.4.OUAR.1 88100507
BW5147.G.1.4.OUAR.1
P1Bb1.1 (DBA/2) 87121102
P1Bb1.1 (DBA/2)
Y3.AG.1.2.3 85110502
Y3.AG.1.2.3
growth mode
Suspension
growth mode
Suspension
growth mode
Suspension
growth mode
Suspension
morphology
Lymphoblast
morphology
Lymphoblast
morphology
Mastocytoma
morphology
Not specified
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
Descrição geral
For complete product information, please see BW5147.G.1.4.OUA/R.1
Origem de linhagem celular
Mouse AKR/J T cell lymphoma
Descrição de linhagem celular
This line is a mutant sub-line of BW5147 which was derived from an AKR/J mouse lymphoma. The cells are resistant to 100μM thioguanine and 1mM ouabain. The cells can be used to produce T-cell hybrids.
Aplicação
Fusion partner
Meio de cultura
SMEM + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 2mM Sodium Pyruvate (NaP) + 0.05mM 2-Mercaptoethanol (2ME) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 1-6x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Artigos
Hybridoma Fusion Partners Cell Lines
Selection of the right fusion partner cell line is critical to obtain desired attributes of the hybridoma. Explore hybridoma fusion partners cell lines.