Documentos
YO
85110501
fonte biológica
rat blood
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Not specified
produtos
Not specified
receptores
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
enviado em
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
CB_86093003CB_85062807CB_85051003
YO 85110501
YO
Y79 86093003
Y79
Y1 85062807
Y1
U266B1 85051003
U266B1
growth mode
Suspension
growth mode
Suspension
growth mode
Adherent
growth mode
Suspension
karyotype
Not specified
karyotype
2n = 46, hypertriploid
karyotype
2n = 40
karyotype
Not specified
morphology
Not specified
morphology
Not specified
morphology
Epithelial
morphology
Lymphoblast
products
Not specified
products
Not specified
products
Steroid hormone
products
IgE
receptors
Not specified
receptors
Not specified
receptors
Not specified
receptors
Not specified
Origem de linhagem celular
Rat myeloma
Descrição de linhagem celular
The full designation of this line is YB2/3.0Ag30. YO was derived from a hybrid myeloma YB2/3HL by cloning in soft agar to select a non-secreting sub-population. The cells are azaguanine resistant and do not secrete IgG.
Aplicação
Hybridisation and cloning studies
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA