Documentos
A549 Cell Line human
from human lung(carcinoma), 86012804
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Sinônimo(s):
A-549 Cells, A549 Cells, NCI-A549 Cells
fonte biológica
human lung (carcinoma)
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Hypotriploid
morfologia
Epithelial
produtos
Lecithin, High amounts of de-saturated fatty acids.
receptores
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Human Caucasian lung carcinoma
Descrição de linhagem celular
Derived from a 58 year old Caucasian male. The cells can synthesise lecithin utilising the cytidine diphosphocholine pathway. Occasional cells may also contain inclusion bodies although they are not known to carry any human pathogen.
Aplicação
Enzymatic studies
Human A549 cell line has been used:
  • to study the ability of 2-(2,4-dihydroxyphenyl)thieno-1,3-thiazin-4-one (BChTT) to inhibit cancer cell proliferation and identify mechanisms involved in its actions
  • to study the effects of insulin and insulin-like growth factor 1 (IGF1) on proliferation and apoptosis in A549 cells
  • to culture A549 cells in different media over a long term and identify conditions for promoting alveolar type II differentiation characteristics in A549 cells
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 11
D7S820: 8,11
THO1: 8,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 14
Meio de cultura
Ham′s F12K + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum FBS / FCS.
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% Trypsin or tTrypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Artigos
Millicell® Ultra-Low Attachment Plates Spheroid Formation Performance Comparison
Learn about the similarities and differences in spheroid formation, roundness, and circularity between Millicell® ultra-low attachment plates and other ULA plates.
Evaluation of Spheroid Formation and Robustness using Millicell® Ultra-low Attachment Plates
Learn how to quantify spheroid formation, roundness, and circularity. Discover Millicell® Ultra-low Attachment plates, an ideal 3D cell culture model for uniform spheroid formation.
ECACC Nucleic Acids
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.
Conteúdo relacionado
Millicell® Ultra-low Attachment Plates Knowledge Center
Discover Millicell® Ultra-low Attachment plates for 3D cell culture from cell seeding to fixing, staining, imaging, and analysis. Find detailed information about Millicell® ULA plates and their applications.