Documentos
P3X63Ag8U.1
94120802
fonte biológica
mouse blood
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
enviado em
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
CB_03092502CB_14050801CB_87111904
P3X63Ag8U.1 94120802
P3X63Ag8U.1
P3X63Ag8.653-TurboDoma 03092502
P3X63Ag8.653-TurboDoma
vibrant-m
HEK293A GFP-LC3
FM3Ats C1.T85 87111904
FM3Ats C1.T85
growth mode
Suspension
growth mode
Suspension
growth mode
Adherent
growth mode
Suspension
karyotype
Not specified
karyotype
Not specified
karyotype
-
karyotype
Not specified
morphology
Lymphoblast
morphology
Lymphoblast
morphology
Small slightly rounded cells growing in a dispersed manner
morphology
Lymphoblast
products
Not specified
products
Not specified
products
-
products
Not specified
receptors
Not specified
receptors
Not specified
receptors
-
receptors
Not specified
Origem de linhagem celular
Mouse Myeloma
Descrição de linhagem celular
P3x63Ag8U.1 is a derivative of the P3x63Ag8 cell line (Sigma Catalogue number. 85011401) from the mouse myeloma MOPC21, which was derived from a female BALB/c mouse. This variant no longer synthesises gamma-1 chains but still produces kappa light chains which are not secreted.
Aplicação
This cell line is useful for fusion to spleen cells to produce hybridomas or for hybridisation studies with other myelomas or lymphomas. Can also be used for immunoglobulin production.
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures at 5-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Artigos
Hybridoma Fusion Partners Cell Lines
Selection of the right fusion partner cell line is critical to obtain desired attributes of the hybridoma. Explore hybridoma fusion partners cell lines.