CLS431219
Corning® syringe filters
cellulose acetate membrane (surfactant-free), diam. 28 mm, pore size 0.2 μm
Sinônimo(s):
disposable syringe filters, sterile syringe filters, syringe filters
Selecione um tamanho
R$ 579,00
Disponível para enviar em12 de maio de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 579,00
Disponível para enviar em12 de maio de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Materiais
acrylic copolymer housing
cellulose acetate membrane (surfactant-free)
esterilidade
sterile
embalagem
case of 50
fabricante/nome comercial
Corning 431219
Diâmetro
28 mm
tamanho de poro
0.2 μm
conector
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet (slip)
Categorias relacionadas
Descrição geral
PES for low protein binding and faster flow rates; surfactant-free cellulose acetate (SFCA) for the lowest protein binding; PTFE for chemical resistance; and regenerated cellulose (RC) the best choice for DMSO compatibility.
- SFCA-PF (surfactant-free cellulose acetate with prefilter) membranes provide the lowest protein binding and have an integral glass fiber prefilter for extra filtering capacity
- 100% integrity tested, sterile and certified nonpyrogenic and noncytotoxic
- Manufactured in accordance with ISO 9002 standards
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)