Documentos
CLS431222
Corning® syringe filters
regenerated cellulose membrane, diam. 25 mm, pore size 0.2 μm
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Sinônimo(s):
disposable syringe filters, sterile syringe filters, syringe filters
NACRES:
NB.24
Materiais
polypropylene housing
regenerated cellulose membrane
descrição
female luer lock/male luer slip
esterilidade
sterile
embalagem
case of 50
manufacturer/tradename
Corning 431222
Diâmetro
25 mm
tamanho de poro
0.2 μm
conector
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet (slip)
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
CLS431224CLS431231CLS431215
Corning® syringe filters regenerated cellulose membrane, diam. 25 mm, pore size 0.2 μm
CLS431222
Corning® syringe filters
Corning® syringe filters Nylon membrane, diam. 25 mm, pore size 0.2 μm
CLS431224
Corning® syringe filters
Corning® syringe filters PTFE membrane, diam. 25 mm, pore size 0.45 μm
CLS431231
Corning® syringe filters
Corning® syringe filters regenerated cellulose membrane, diam. 15 mm, pore size 0.2 μm
CLS431215
Corning® syringe filters
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
packaging
case of 50
packaging
case of 50
packaging
case of 50
packaging
case of 50
manufacturer/tradename
Corning 431222
manufacturer/tradename
Corning 431224
manufacturer/tradename
Corning 431231
manufacturer/tradename
Corning 431215
diam.
25 mm
diam.
25 mm
diam.
25 mm
diam.
15 mm
pore size
0.2 μm
pore size
0.2 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.2 μm
Descrição geral
These Corning syringe filters have polypropylene copolymer housings, female luer lock inlets and male luer slip outlets.
  • Regenerated cellulose (RC) membranes are the best choice for DMSO compatibility
  • 100% integrity tested, sterile and certified nonpyrogenic and noncytotoxic
  • Manufactured in accordance with ISO 9002 standards
Corning syringe filters are 100% integrity tested and are certified nonpyrogenic and noncytotoxic and are manufacturered in accordance with ISO 9002 standards. A variety of membranes are available to meet your needs.
PES for low protein binding and faster flow rates; surfactant-free cellulose acetate (SFCA) for the lowest protein binding; PTFE for chemical resistance; and regenerated cellulose (RC) the best choice for DMSO compatibility.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Certificados de análise (COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Whatman® Puradisc 13 syringe filters 0.2 μm, RC, sterile with mini-tip, 50/pk
WHA10462940
Whatman® Puradisc 13 syringe filters
Corning® syringe filters Nylon membrane, pore size 0.45 μm
CLS431225
Corning® syringe filters
Whatman® GD/X syringe filters polyethersulfone membrane, pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, sterile, pk of 50 ea
WHA68962502
Whatman® GD/X syringe filters
Whatman® ReZist® syringe filter 50 mm, pore size 0.2 μm, PTFE membrane, sterile, pkg of 10 ea
WHA10463607
Whatman® ReZist® syringe filter
Whatman® Puradisc 25 syringe filters 0.2 μm, polyethersulfone, sterile 1000/pk
WHA67942512
Whatman® Puradisc 25 syringe filters