Documentos
CLS432104
Corning® Ice Pan, rectangular
midi, capacity 4 L, blue
NACRES:
NB.12
Características
midi
embalagem
pkg of 1
fabricante/nome comercial
Corning 432104
C × L × A
31.1 cm × 22.2 cm × 11.4 cm
cor
blue
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
Corning ice pans and buckets are multi-purpose pans and buckets that are a great non-toxic alternative to conventional ice pans. EVA has little or no odor, is inert and used in biomedical engineering applications such as drug delivery devices. The multi-purpose containers are highly insulative, stackable, unbreakable, lightweight and leak-proof. Containers will not "sweat" or deform and have a textured finish on the bottom to prevent slipping on the benchtop. Ideal for use with ice, dry ice (-78?), liquid nitrogen (-196?), alcohol or saline solutions, or warm solutions (+93°C). Available in five sizes and seven vibrant colors. It can be cleaned with soap and water, 10% bleach or 70% alcohol.
  • Non-toxic, recyclable ethyl-vinyl acetate (EVA) foam containers for use with ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol slurries.
  • Will not sweat, leak or skid on bench.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA