CLS432114
Corning® Ice Pan, rectangular with lid
midi, capacity 4L, purple
Sinônimo(s):
Corning storage container
Selecione um tamanho
R$ 1.190,00
Previsão de entrega em15 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.190,00
Previsão de entrega em15 de maio de 2025
Produtos recomendados
Características
midi
embalagem
pkg of 1
fabricante/nome comercial
Corning 432114
C × L × A
35.0 cm × 22.5 cm × 11.4 cm
cor
purple
Descrição geral
- Non-toxic, recyclable ethyl-vinyl acetate (EVA) foam containers for use with ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol slurries.
- Will not sweat, leak or skid on bench.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)