Todas as fotos(1)
CPSOC
Sigma-Aldrich
Chemiluminescent Peroxidase Substrate
NACRES:
NA.83
descrição
One Component Solution
Nível de qualidade
forma
liquid
enviado em
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
CPS350P9209CPS3100
Chemiluminescent Peroxidase Substrate
Sigma-Aldrich
CPSOC
Chemiluminescent Peroxidase Substrate
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
P9209
Peroxidase Stabilizing Buffer
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
description
One Component Solution
description
-
description
-
description
-
Aplicação
One Component Chemiluminescent Membrane / Blotting Peroxidase Substrate is luminol-based and can detect horseradish peroxidase at high sensitivity levels (low picogram to femtogram). It provides superior sensitivity and convenience compared to competitor products. The substrate is supplied as one component. It requires no mixing and is ready to use, thus eliminating mixing errors. CPSOC substrate may be used for immunoblots, western blots, dot blots and any blotting application utilizing horseradish peroxidase (HRP)-conjugates. The substrate can be used with various blocking buffers and on nitrocellulose or PVDF membranes. Such blots will exhibit low backgrounds. Detection and analysis may be done by CCD imaging systems or x-ray film.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Lumi-LightPLUS Western Blotting Substrate pkg of 100 mL (1,000 cm2 membrane)
Roche
12015196001
Lumi-LightPLUS Western Blotting Substrate
N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol ≥90%
Sigma-Aldrich
A0156
N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol
Bin Liu et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 37(7), e22974-e22974 (2023-05-30)
Given the important role of m6A, the most common and reversible mRNA modification, in the pathogenesis of ischemic stroke, this study investigates the mechanisms of m6A methyltransferase METTL3 in neuronal damage in ischemic stroke. In silico analysis was used to
Bo Dai et al.
Lab on a chip, 21(1), 143-153 (2020-11-14)
Microfluidics drives technological advancement in point-of-care (POC) bioanalytical diagnostics towards portability, fast response and low cost. In most microfluidic bioanalytical applications, flowing antigen/antibody reacts with immobilized antibody/antigen at a constant flux; it is difficult to reach a compromise to simultaneously
Wupu Osimanjiang et al.
Journal of neurotrauma, 37(18), 1954-1962 (2020-04-23)
Glycosylation is a fundamental cellular process that has a dramatic impact on the functionality of glycoconjugates such as proteins or lipids and mediates many different biological interactions including cell migration, cellular signaling, and synaptic interactions in the nervous system. In