D6392
Sigma-Aldrich
P1,P5-Di(adenosine-5′) pentaphosphate trilithium salt
≥95%, powder
Sinônimo(s):
A(5′)P5(5′)A trilithium salt, Diadenosine pentaphosphate trilithium salt
Empirical Formula (Hill Notation):
C20H26Li3N10O22P5
Número CAS:
Peso molecular:
934.17
Número EC:
Número MDL:
eCl@ss:
32160414
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
200
fonte biológica
synthetic (organic)
teor
≥95%
forma
powder
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]4O[C@H]([C@H](O)[C@@H]4O)n5cnc6c(N)ncnc56)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C20H29N10O22P5.3Li/c21-15-9-17(25-3-23-15)29(5-27-9)19-13(33)11(31)7(47-19)1-45-53(35,36)49-55(39,40)51-57(43,44)52-56(41,42)50-54(37,38)46-2-8-12(32)14(34)20(48-8)30-6-28-10-16(22)24-4-26-18(10)30;;;/h3-8,11-14,19-20,31-34H,1-2H2,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)(H,43,44)(H2,21,23,25)(H2,22,24,26);;;/q;3*+1/p-3/t7-,8-,11-,12-,13-,14-,19-,20-;;;/m1.../s1
Inchi Key
BFBDFBHROZLGEG-JJCYRVQFSA-K
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Aplicação
P1,P5-Di(adenosine-5′) pentaphosphate trilithium salt has been used as a adenylate kinase inhibitor and as a component of pre-AMPPNP rigor solution for treating muscle fibres.
Embalagem
10, 50 mg in poly bottle
Ações bioquímicas/fisiológicas
A diadenosine polyphosphate stored in secretory granules of thrombocytes, chromaffin and neuronal cells. After release into the extracellular space, it affects a variety of biological activities in a wide range of target tissues. In the nervous system it acts through various purinergic receptors. It also activates 5′-nucleotidase and inhibits adenosine kinase activity in vitro. Ap5A is metabolized by soluble enzymes in the blood plasma and by membrane-bound ectoenzymes of a number of cell types including endothelial and smooth muscle cells. In cardiac muscle, pM to nM concentrations significantly increase the open-probability of ryanodine-receptor (RyR2) gates, with prolonged action due to slow dissociation from the receptor.
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Behavior of N-phenylmaleimide-and p-phenylenedimaleimide-reacted muscle crossbridge heads
Li WX and Schoenberg M
Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics, 1367(1-3), 127-133 (1998)
Mitochondrial diagnostics: a multiplexed assay platform for comprehensive assessment of mitochondrial energy fluxes
Fisher-Wellman KH, et al.
Testing, 24(13), 3593-3606 (2018)
Effect of adenosine triphosphate analogues on skeletal muscle fibers in rigor
Schoenberg M
Biophysical Journal, 56(1), 33-41 (1989)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.