Todas as fotos(3)
D7299
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
≥95%, crystalline
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Sinônimo(s):
2,4-D
Fórmula linear:
Cl2C6H3OCH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
221.04
Beilstein:
1214242
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.71
pressão de vapor
0.4 mmHg ( 160 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
crystalline
pf
136-140 °C (lit.)
application(s)
agriculture
SMILES string
OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChI key
OVSKIKFHRZPJSS-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
7651449083D70724
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid ≥95%, crystalline
Sigma-Aldrich
D7299
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
2,4-D certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
76514
2,4-D
2,4-D PESTANAL®, analytical standard
Supelco
49083
2,4-D
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 97%
Sigma-Aldrich
D70724
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
form
crystalline
form
-
form
-
form
solid
mp
136-140 °C (lit.)
mp
136-140 °C (lit.)
mp
136-140 °C (lit.)
mp
136-140 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
vapor pressure
0.4 mmHg ( 160 °C)
vapor pressure
0.4 mmHg ( 160 °C)
vapor pressure
0.4 mmHg ( 160 °C)
vapor pressure
0.4 mmHg ( 160 °C)
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
Descrição geral
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid is a synthetic auxin and an analogue of indole-3-acetic acid.
Aplicação
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid has been used as a supplement in:
  • Murashige and Tucker medium for thin cell layer explant culture
  • Murashige and Skoog medium media to initiate callus
  • N6-basal medium for immature zygotic embryo culture
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Kinetin suitable for plant cell culture, BioReagent, amorphous powder
Sigma-Aldrich
K3378
Kinetin
3-Indoleacetic acid suitable for plant cell culture, crystalline
Sigma-Aldrich
I2886
3-Indoleacetic acid
Thidiazuron BioReagent, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
P6186
Thidiazuron
Indole-3-butyric acid BioReagent, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
I5386
Indole-3-butyric acid
6-Benzylaminopurine solution 1 mg/mL, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
B3274
6-Benzylaminopurine solution
A small acidic protein 1 (SMAP1) mediates responses of the Arabidopsis root to the synthetic auxin 2, 4-dichlorophenoxyacetic acid
Rahman A, et al.
The Plant Journal, 47(5), 788-801 (2006)
Callus induction and organogenesis in soybean [Glycine max (L.) Merr.] cv. Pyramid from mature cotyledons and embryos
Joyner EY, et al.
The Open Plant Science Journal, 4(1), 57-63 (2010)
Effect of promoter driving selectable marker on corn transformation
Prakash NS
Transgenic research, 17(4), 695-695 (2008)
Effect of 2, 4-D and 4-CPPU on somatic embryogenesis from stigma and style transverse thin cell layers of Citrus
Fiore S, et al.
Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 68(1), 57-63 (2002)
Sze Chieh Tan et al.
Talanta, 216, 120962-120962 (2020-05-28)
Two miniaturized sample preparation techniques, ultrasound-assisted emulsification microextraction (USAEME) and micro-solid-phase extraction (μ-SPE) have been integrated for the pre-concentration of four polar chlorophenoxy acid (CPA) herbicides from environmental aqueous samples. An metal-organic framework, MIL-101(Cr), characterized by its high porosity and