EHU008761
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human GNAZ
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
100
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
CGGCCTACTACCTGAACGACCTGGAGCGCATCGCCGCAGCTGACTATATCCCCACTGTCGAGGACATCCTGCGCTCCCGGGACATGACCACGGGCATTGTGGAGAACAAGTTCACCTTCAAGGAGCTCACCTTCAAGATGGTGGACGTGGGGGGGCAGAGGTCAGAGCGCAAAAAGTGGATCCACTGCTTCGAGGGCGTCACAGCCATCATCTTCTGTGTGGAGCTCAGCGGCTACGACCTGAAACTCTACGAGGATAACCAGACAAGTCGGATGGCAGAGAGCTTGCGCCTCTTTGACTCCATCTGCAACAACAACTGGTTCATCAACACCTCACTCATCCTCTTCCTGAACAAGAAGGACCTGCTGGCAGAGAAGATCCGCCGCATCCCGCTCACCATCTGCTTTCCCGAGTACAAGGGCCAGAACACGTAC
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
enviado em
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Gene Information
human ... GNAZ(2781), GNAZ(2781)
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit
SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
RIDADR
NONH for all modes of transport
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.