Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: soluble >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](C(=O)NC(C)(C)C)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)C=CC(=O)N2
InChI
1S/C23H36N2O2/c1-21(2,3)25-20(27)17-8-7-15-14-6-9-18-23(5,13-11-19(26)24-18)16(14)10-12-22(15,17)4/h11,13-18H,6-10,12H2,1-5H3,(H,24,26)(H,25,27)/t14-,15-,16-,17+,18+,22-,23+/m0/s1
chave InChI
DBEPLOCGEIEOCV-WSBQPABSSA-N
Informações sobre genes
human ... HSD3B1(3283) , SRD5A1(6715) , SRD5A2(6716)
rat ... Hsd3b1(360348) , Srd5a1(24950) , Srd5a2(64677)
Aplicação
- as a component of L-15 media to investigate the effects of finasteride exposure on brain, liver and testis tissues
- in culture medium to treat tumor cells in vitro
- as a positive control to treat benign prostatic hyperplasia (BPH)
- to examine its effect on structural and molecular biology on the ventral prostate of senile mice
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves