The grid size is 300 mesh. As listed in the 'Properties' section, the vial contains 100 grids. Please see the image below:
G4901
Grids for transmission electron microscopy
grid size 300 mesh × 83 μm pitch, copper
Selecione um tamanho
R$ 382,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 382,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Produtos recomendados
Materiais
copper
descrição
Regular grids with center mark and solid border
embalagem
vial of 100 grids
Diâmetro
3.05 mm
tamanho da grade
300 mesh × 83 μm pitch
furo L
63 μm
tamanho da área aberta
55%
Aplicação
- to analyze the damaged mitochondria and autophagy in human neuroblastoma cell line
- in the histological evaluation of rat tissue samples
- for morphological analysis of mice myoblast cell line
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
how much grid in a vial can i get picture of it . i need it in bulk quantity for Delong LVEM 5 TEM. Please do needful.
1 answer