G5637
200
certified by the Biological Stain Commission
powder or crystals
300 °C (lit.)
ethanol: 1 mg/mL, blue to very deep blue
≥0.6 at 647-653 nm in methanol at 0.005 g/L
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
room temp
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).