Documentos Principais
G5901
Grids for transmission electron microscopy
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, copper, hole W 95 μm, open area size 55%
Selecione um tamanho
1 VIAL
R$ 353,00
R$ 353,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 VIAL
R$ 353,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
R$ 353,00
Check Cart for Availability
Materiais
copper
descrição
Indexed grids with asymmetric center mark and rim mark for positive sample placement.
embalagem
vial of 100 grids
Diâmetro
tamanho da grade
200 mesh × 125 μm pitch
furo L
95 μm
tamanho da área aberta
55%
Descrição geral
Grid squares have consistent area for better statistical analysis.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)