Documentos Principais
G6276
Grid storage box
plastic (anti-static)
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 336,00
10 EA
R$ 4.618,00
R$ 336,00
Previsão de entrega em15 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 336,00
10 EA
R$ 4.618,00
About This Item
Código UNSPSC:
41123300
NACRES:
MA.01
R$ 336,00
Previsão de entrega em15 de maio de 2025
Materiais
plastic (anti-static)
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
Ted Pella SB100
Descrição geral
Indexed card holds 100, 2.3 mm or 3.05 mm grids in coded locations. Accompanying record card is used to record identity of samples. Device is anti-static to prevent handling problems due to repulsion or attraction.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)