G8877
Guanosina 5′-trifosfato
≥95% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
GTP
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
cor
white
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O14P3.3Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
chave InChI
KZRMTEVIDYXWQW-CYCLDIHTSA-K
Informações sobre genes
human ... HRAS(3265)
Categorias relacionadas
Aplicação
- para preparar reagentes de platinação modificados por peroxidase de raiz forte (HRP)
- em gravações do método de whole-cell voltage-clamp
- para inibição in vitro da transglutaminase (tTG)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Protocolos
ZIC®-cHILIC is a densely bonded zwitterionic stationary phase with phosphorylcholine functional groups covalently attached to silica.
HPLC Analysis of GMP, GDP and GTP on SeQuant ZIC-HILIC
HILIC separation is an alternative that permits sensitive MS detection and without the use of ion-pair reagents.