GBL204862
Grace Bio-Labs ProPlate® microarray system, slide module
L × W 7 mm × 7 mm, with Delrin® snap clips, size 16 wells
Sinônimo(s):
incubation chambers, microarray hybridization chambers, slide chambers
Selecione um tamanho
R$ 716,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 716,00
Produtos recomendados
Materiais
black silicon
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Grace Bio-Labs 204862
C × L
7 mm × 7 mm
tamanho
16 wells
volume do poço
350 μL
cor
none
Categorias relacionadas
Descrição geral
Three or four slides fit into a tray (depending on clip choice). The resulting multi-array chamber tray set produces a modular plate with a standard microtiter plate footprint and well spacing allowing high-throughput robotic processing of up to 256 arrays.
Features:
- Up to 64 leak-proof wells on any slide surface without the use of adhesive
- Microtiter plate well spacing facilitates use with multichannel pipettes
- 7 x 7 mm square wells are ideal for high content arrays 5-350 ul well volumes accommodate small reagent and large wash volumes
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)