GBL205005
Grace Bio-Labs silicone gasket for ProPlate® microarray system
fits 16 wells, size 7 mm × 7 mm
Sinônimo(s):
microarray chambers for slides, silicone slide gasket
Selecione um tamanho
R$ 1.001,00
Previsão de entrega em19 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.001,00
Previsão de entrega em19 de abril de 2025
Produtos recomendados
Materiais
rectangular wells
esterilidade
non-sterile
Características
wells 16
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
Grace Bio-Labs 205005
tamanho
16 wells
7 mm × 7 mm
volume do poço
350 μL
cor
none
Descrição geral
While the silicone gaskets affixed to wells may be re-used multiple times, their lifespan may be shortened by washing conditions, repeated autoclaving and prolonged exposure to harsher types of chemicals. Therefore, replacement gaskets are available and may be easily positioned and applied to the chambers after simply peeling the old gasket off and throwing it away.
Aplicação
- Protein and peptides microarrays
- cDNA and oligonucleotides microarrays
- Proteomics
- Protein expression analysis
- Antibody profiling
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)