GE17-0700-01
2′,5′ ADP-Sepharose® 4B
Cytiva 17-0700-01, pack of 5 g
NACRES:
NA.56
prazo de validade
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
embalagem
pack of 5 g
manufacturer/tradename
Cytiva 17-0700-01
matriz
4% agarose
tamanho de partícula
45-165 μm
diâmetro médio
90 μm
limpeza no local
4 - 10
faixa de trabalho
4 - 10
enviado em
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
2′5′ ADP Sepharose® 4B media with immobilized NADP structural analog is primarily used for purification of enzymes requiring NADP as a cofactor.
Aplicação
2′5′ ADP Sepharose® 4B interacts strongly with NADP+-dependent dehydrogenases. Selective elution with gradients of NAD+ or NADP+ has allowed the resolution of complex mixtures of dehydrogenase isoenzymes using 2′5′ ADP Sepharose® 4B.
Características e benefícios
  • 2′5′ ADP is an NADP structural analog immobilized on Sepharose® 4B. It binds and immobilizes enzymes requiring this cofactor
Nota de análise
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informações legais
Sepharose is a registered trademark of Cytiva
RIDADR
NONH for all modes of transport
Certificado de análise
Certificado de origem
Artigos
This page shows how to purify NADP+-dependent dehydrogenases and other enzymes with affinity for NADP+ by affinity chromatography using 2’5’ ADP Sepharose 4B and Red Sepharose CL-6B from Cytiva.
Leia mais
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
Leia mais
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Leia mais
Protocolos
Column packing and preparation for Affinity Chromatography with specific groups of biomolecules.
Leia mais
This page shows how to perform column packing and preparation for affinity chromatography when using Tricorn™ or XK columns available from Cytiva.
Leia mais
This page shows how to prepare samples for purification with affinity chromatography.
Leia mais
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.