GE18-1153-04
Tricorn Glass Tube
joint size (5/20)
manufacturer/tradename
Cytiva 18-1153-04
18-1153-13
tamanho da junta
(5/20)
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
Tricorn columns incorporate modern design and high performance to increase the user friendliness and reliability of the chromatography column. Tricorn columns are designed for high resolution liquid chromatography of biomolecules performed at medium to high pressures.
  • High performance glass columns designed for reliable high resolution, reproducibility and durability
  • New longer adaptor for increased adjustment of bed height
  • Modern, integrated design – simple to assemble, pack, operate, and maintain
  • Broad range of column dimensions – suitable for many different purification needs
  • Safety first – glass tubes coated with plastic film to protect laboratory personnel if the column is dropped or operated outside its specifications
  • Locking ring – prevents accidental compression of media bed
  • Separate packing connector – allows simple column packing for a broad range of media
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.