GE28-4112-11
HITRAP® AVB SEPHAROSE HP
Cytiva 28-4112-11, pack of 5x1 mL
NACRES:
NA.56
embalagem
pack of 5x1 mL
manufacturer/tradename
Cytiva 28-4112-11
tamanho do leito
7 mm × 25 mm
volume do leito
1 mL
D.I. da coluna
7 mm
matriz
cross-linked agarose
Tamanho médio da partícula
34 μm
limpeza
2 - 12
faixa de trabalho
3 - 10
capacidade
1012 genecopies mL binding capacity
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
AVB Sepharose High performance is an affinity medium with affinity for adeno associated viruses. It enables purification of adeno associated viruses in one step with high purity and excellent yields. It has proven affinity for adeno associated viruses from subclasses 1, 2, 3, and 5, but it is expected to have affinity for most of the other adeno associated virus subclasses. The ligand is a 14 kD fragment from a single chain antibody, expressed in yeast.
Características e benefícios
  • One step purification of adeno associated viruses
  • Affinity medium with high selectivity and low background binding
  • Large surface area to give enhanced capacity
  • Prepacked HiTrap columns available, for simple operation with a syringe, pump, or chromatographic system
Armazenamento e estabilidade
Store at 4 to 8 °C. (20% Ethanol)
Nota de análise
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informações legais
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.