GE28-9269-80
HiScreen Capto MMC
Cytiva 28-9269-80
NACRES:
NA.56
descrição
Ion Exchanger Type (value)
prazo de validade
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
embalagem
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Cytiva 28-9269-80
parâmetro
44 psi
tamanho do leito
7.7 mm × 100 mm
volume do leito
4.7 mL
D.I. da coluna
7.7 mm
matriz
highly cross-linked agarose
Tamanho médio da partícula
75 μm (d50v)
limpeza
2 - 14
faixa de trabalho
2 - 12
capacidade
>45 mg binding capacity (BSA/ml medium at 30 mS/cm)(The pressure over the packed bed varies depending on a range of parameters such as the characteristics of the chromatography medium and the column tubing used.)
adequação
suitable for bioprocess medium
Categorias relacionadas
Armazenamento e estabilidade
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Nota de análise
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informações legais
Capto is a trademark of Cytiva
HiScreen is a trademark of Cytiva
RIDADR
NONH for all modes of transport
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.