GE28-9334-65
GE IPGbox and IPGbox kit
complete
NACRES:
NB.22
embalagem
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Cytiva 28-9334-65
Cytiva Article No. 28-9334-65
Descrição geral
IPGbox and IPGbox kit are tools for enhancing the reswelling of precast Immobiline DryStrip gels (IPG strips)
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.