GE28-9356-00
StrepTactin Sepharose® High Performance
Cytiva 28-9356-00, pack of 50 mL
NACRES:
NA.56
prazo de validade
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
embalagem
pack of 50 mL
manufacturer/tradename
Cytiva 28-9356-00
condição de armazenamento
(20% Ehtanol)
matriz
highly cross-linked 6% agarose
Tamanho médio da partícula
34 μm
faixa de trabalho
7
capacidade
~6 mg binding capacity (Strep II-tagged protein/ml medium)(Binding capacity is protein dependent. Dynamic binding capacity was tested with GAPDH-Strep(II), Mr 37 400.)
enviado em
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
StrepTactin Sepharose® High Performance media for robust, high resolution purification of Strep II-tagged proteins. Mild purification conditions preserve antigenicity and function.
Aplicação
This robust and stable Sepharose® based medium results in high resolution, sharp concentrated peaks, and reproducible purifications. The binding capacity is also good.
Características e benefícios
  • Highly pure Strep II-tagged recombinant Proteins eluted in concentrated form and small volumes
  • Physiological conditions and mild elution preserve target Protein activity
  • Fast and easy regeneration with 0.5 M NaOH
  • Compatible with a wide range of reducing agents, detergents, denaturants and other additives
Nota de análise
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informações legais
Sepharose is a registered trademark of Cytiva
RIDADR
NONH for all modes of transport
Certificado de análise
Certificado de origem
Protocolos
This page shows how to purify Strep-tag II recombinant proteins using StrepTactin Sepharose® High Performance from Cytiva.
Leia mais
This page shows how to purify Strep-tag II recombinant proteins using StrepTrap HP 1 mL and 5 mL from Cytiva.
Leia mais
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of tagged proteins using Cytiva products.
Leia mais
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.
Leia mais
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.