GE29-0181-83
HiPrep SP High Performance16/10
Cytiva 29-0181-83, pack of 1 column
NACRES:
NA.56
descrição
Ion Exchanger Type (value)
prazo de validade
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
embalagem
pack of 1 column
manufacturer/tradename
Cytiva 29-0181-83
parâmetro
1-5 ml/min flow rate (The pressure over the packed bed varies depending on a range of parameters such as the characteristics of the chromatography medium and the column tubing used.)
44 psi
tamanho do leito
16 mm × 100 mm
D.I. da coluna
16 mm
matriz
6% cross-linked agarose
tamanho de partícula
24-44 μm
Tamanho médio da partícula
34 μm
limpeza
3 - 14
faixa de trabalho
4 - 13
adequação
suitable for bioprocess medium
Categorias relacionadas
Armazenamento e estabilidade
Store at 4 to 30 °C (0.2 M sodium acetate in 20% ethanol)
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol + 0.2 M Sodium Acetate)
Nota de análise
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informações legais
HiPrep is a trademark of Cytiva
RIDADR
NONH for all modes of transport
Certificado de análise
Certificado de origem
Artigos
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
Leia mais
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
Leia mais
This page covers detailed aspects of each step in an IEX separation to improve resolution and overall performance.
Leia mais
Protocolos
This page covers the use of Sepharose High Performance media for purification of proteins, peptides or oligonucleotides, when to use them, and with which systems.
Leia mais
This page covers the use of Sepharose Fast Flow for purification of proteins.
Leia mais
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from Cytiva.
Leia mais
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.
Leia mais
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.