Todas as fotos(1)
H0137
Sigma-Aldrich
HT Media Supplement (50×) Hybri-Max
lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for hybridoma
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Sinônimo(s):
HT Supplement, Hypoxanthine-Thymidin (HT) media supplement
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
linha de produto
BioXtra
forma
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
temperatura de armazenamento
−20°C
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
A5539O5003A9666
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
H0137
HT Media Supplement (50×) Hybri-Max
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
O5003
OPI Media Supplement
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
A9666
Azaserine-Hypoxanthine 50x
product line
BioXtra
product line
BioXtra
product line
-
product line
BioXtra
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
impurities
endotoxin, tested
impurities
endotoxin, tested
impurities
endotoxin, tested
impurities
endotoxin, tested
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Aplicação
HT Media supplement is a cocktail hypoxanthine and thymidine qualified for use in hybridoma selection and cell culture applications. HT Media Supplement (50×) Hybri-Max has been used as a supplement in INS-1 β-cells co-culture medium. It is suitable for use as medium for hybridoma cells and as Dulbecco′s Modified Eagle Medium (DMEM) for HeLa S3 and MTH1-KO cells.
Reconstituição
Reconstitute contents of vial with 10 ml sterile cell culture medium. Stock solution is sufficient to prepare 500 ml medium. Final working concentration: 100 μM hypoxanthine, 16 μM thymidine.
Informações legais
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Poly(ethylene glycol) Hybri-Max™, mol wt 3,000-3,700, waxy solid, BioReagent, suitable for hybridoma
Sigma-Aldrich
P2906
Poly(ethylene glycol)
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
F5506
Freund′s Adjuvant, Incomplete
SAFC
SAFC
N1140
NCTC 109 Medium
Simulated Cholinergic Reinnervation of beta (INS-1) Cells: Antidiabetic Utility of Heterotypic Pseudoislets Containing beta Cell and Cholinergic Cell
Jiao A, et al.
International Journal of Endocrinology, 2018 (2018)
Characterization of an IgG monoclonal antibody targeted to both tissue cyst and sporocyst walls of Toxoplasma gondii
Gondim L, et al.
Experimental Parasitology, 163, 46-56 (2016)
The roles of human MTH1, MTH2 and MTH3 proteins in maintaining genome stability under oxidative stress
Hashiguchi K, et al.
Mutation Research. Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 808, 10-19 (2018)
Ellen Young et al.
Cell host & microbe, 27(5), 710-724 (2020-05-15)
The rational design of dengue virus (DENV) vaccines requires a detailed understanding of the molecular basis for antibody-mediated immunity. The durably protective antibody response to DENV after primary infection is serotype specific. However, there is an incomplete understanding of the
Kimberly A McCormack et al.
Parasitology research, 118(8), 2409-2417 (2019-06-15)
Human babesiosis, a tick-borne disease similar to malaria, is most often caused by the hemoprotozoans Babesia divergens in Europe, and Babesia microti and Babesia duncani in North America. Babesia microti is the best documented and causes more cases of human
Protocolos
Protocol Guide: XTT Assay for Cell Viability and Proliferation
XTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation, activation and cytotoxicity. Instructions for XTT reagent preparation and examples of applications.
Protocolo do ensaio de MTT para viabilidade e proliferação celular
Protocolo do ensaio de MTT para medir a viabilidade e proliferação celular, bem como a citotoxicidade. Instruções para o preparo do reagente MTT e exemplos de aplicações.
MTT Assay Protocol for Cell Viability and Proliferation
MTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation and cytotoxicity. Instructions for MTT reagent preparation and examples of applications.